3-Hydroxyisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
OR12100-1G OR12100-5G OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12100-1G APOSOR12100-5G APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 315…319 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234165
Numéro CAS: 10128-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité