5-Bromo-2-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-méthoxypyridine
5-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/12mmHg
Densité: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318952
Numéro CAS: 13472-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité