6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1601 g/mol
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03305368
Numéro CAS: 81115-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité