4,6-Dichloronicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR12186-1G OR12186-5G OR12186-10G
APOSOR12186-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12186-1G APOSOR12186-5G APOSOR12186-10G
4,6-Dichloronicotinic acid 98%
4,6-Dichloronicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234146
Numéro CAS: 73027-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité