3-Isoquinoléinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1224-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isoquinoléinol
3-Isoquinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075524
Numéro CAS: 7651-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité