4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodopyridin-2(1H)-one, 4-Iodo-1H-pyridin-2-one
OR12279-1G OR12279-5G OR12279-10G
APOSOR12279-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR12279-1G APOSOR12279-5G APOSOR12279-10G
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₅H₄INO
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702419
Numéro CAS: 858839-90-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité