4-Bromooxindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
OR1230-5G
APOSOR1230-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR1230-5G
4-Bromooxindole
4-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 202…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659911
Numéro CAS: 99365-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité