2-(Aminomethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870498
Numéro CAS: 932-30-9
EINECS: 213-249-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité