3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12331-1G OR12331-5G OR12331-10G
APOSOR12331-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR12331-1G APOSOR12331-5G APOSOR12331-10G
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine 97%
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine
Formule: C₉H₁₀N₄
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02853082
Numéro CAS: 252928-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité