4-Hydroxychalcone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-Hydroxybenzylidenacetophenone
OR1234-25G OR1234-5G
APOSOR1234-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR1234-25G APOSOR1234-5G
4-Hydroxychalcone 97%
4-Hydroxychalcone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016488
Numéro CAS: 20426-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité