6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 200…206 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792689
Numéro CAS: 17826-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité