2-Bromo-3-furoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-100MGEA 144 EUR InStock
APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Formule: C₅H₂BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702418
Numéro CAS: 915707-69-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité