(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrazole, 1-Methylpyrazole-5-methanol
OR12407-1G OR12407-250MG OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR12407-1G APOSOR12407-250MG APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08556301
Numéro CAS: 84547-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité