3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: 210…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464222
Numéro CAS: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité