DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-DL-2-Phg(4-OH)-OH, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
OR12450-250MG OR12450-2.5G OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA 56.8 EUR InStock
APOSOR12450-250MG APOSOR12450-2.5G APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065931
Numéro CAS: 938-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité