2,5-Dibromopyrazine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,8800 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C
Densité: 2.197 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061601
Numéro CAS: 23229-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité