2-Phenylpyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12503-5G
APOSOR12503-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR12503-5G
2-Phenylpyrrolidine 97%
2-Phenylpyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C/7.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631835
Numéro CAS: 1006-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité