L-Azetidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1250T-1G OR1250T-5G
APOSOR1250T-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR1250T-1G APOSOR1250T-5G
L-Azetidine-2-carboxylic acid
L-Azetidine-2-carboxylic acid
A four-membered ring analog of L-Proline used as an intermediate in the synthesis of polypeptides.
Formule: C₄H₇NO₂
Point de fusion: 206…207 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005166
Numéro CAS: 2133-34-8
EINECS: 218-362-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité