3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR12516-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR12516-5G APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C/2mmHg
Densité: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016913
Numéro CAS: 5746-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité