4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR12517-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR12517-250MG
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862536
Numéro CAS: 128562-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité