3-Isothiocyanatopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Pyridyl isothiocyanate
OR1254-1G OR1254-5G OR1254-25G
APOSOR1254-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR1254-1G APOSOR1254-5G APOSOR1254-25G
3-Isothiocyanatopyridine 98%
3-Isothiocyanatopyridine
Formule: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Point d'ébullition: 231…233 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052351
Numéro CAS: 17452-27-6
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité