3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
OR12556-1G OR12556-5G
APOSOR12556-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR12556-1G APOSOR12556-5G
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₄ClNO
MW: 235,72 g/mol
Point de fusion: 185.5…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781045
Numéro CAS: 376637-85-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité