3-Méthyl-2-furoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR12570-5GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR12570-5G
3-Méthyl-2-furoate de méthyle 98%
3-Méthyl-2-furoate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014110
Numéro CAS: 6141-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité