Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biphenyl-3-carboxaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR12576-5GEA 178 EUR InStock
APOSOR12576-5G
Biphenyl-3-carboxaldehyde
Biphenyl-3-carboxaldehyde


Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 138…144 °C/2mmHg
Densité: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01740432
Numéro CAS: 1204-60-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité