1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR1258-100GEA 248 EUR InStock
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formule: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/0,5mmHg
Densité: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009655
Numéro CAS: 69304-37-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité