Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénoxybenzaldéhyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR12611-25GEA 199 EUR InStock
APOSOR12611-25G APOSOR12611-5G
4-Phénoxybenzaldéhyde
4-Phénoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C/14mmHg
Point de fusion: 24…25 °C
Densité: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité