4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR12612-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR12612-1G APOSOR12612-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631895
Numéro CAS: 61343-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité