1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR12622-10GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR12622-10G APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 29…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460465
Numéro CAS: 25016-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité