1-Acetyladamantane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
OR1265-100G
APOSOR1265-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR1265-100G
1-Acetyladamantane 98%
1-Acetyladamantane
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074739
Numéro CAS: 1660-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité