2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Bis(trichloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
OR12656-25G
APOSOR12656-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR12656-25G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₂H₇Cl₆N₃O
MW: 421,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00521486
Numéro CAS: 3584-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité