(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631928
Numéro CAS: 163295-70-3
ONU: 3096
ADR: 8+4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité