Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR1270-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR1270-25G APOSOR1270-5G APOSOR1270-100G
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride 98%
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride


Formule: C₅H₆ClNO₃S
MW: 195,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052554
Numéro CAS: 80466-79-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité