4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1271-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR1271-25G APOSOR1271-100G APOSOR1271-10G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173830
Numéro CAS: 18212-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité