Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide diphénylacétique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR12751-500GEA 152 EUR InStock
APOSOR12751-500G APOSOR12751-100G
Acide diphénylacétique
Acide diphénylacétique


Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C/25mmHg
Point de fusion: 146…149 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004251
Numéro CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité