6-Bromoanthranilic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-bromobenzoic acid
OR12773-1G OR12773-5G OR12773-25G
APOSOR12773-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12773-1G APOSOR12773-5G APOSOR12773-25G
6-Bromoanthranilic acid 97%
6-Bromoanthranilic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618455
Numéro CAS: 20776-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité