N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12778-100G OR12778-1KG
APOSOR12778-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12778-100G APOSOR12778-1KG
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate 98%
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,55 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012485
Numéro CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité