5-Bromoindole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromoindole 99%
5-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005670
Numéro CAS: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité