N-Méthylhydroxylammonium chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methylhydroxylamine hydrochloride
OR12783-25G OR12783-1G OR12783-5G
APOSOR12783-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR12783-25G APOSOR12783-1G APOSOR12783-5G
N-Méthylhydroxylammonium chlorure 97%
N-Méthylhydroxylammonium chlorure
Formule: CH₆ClNO
MW: 83,52 g/mol
Point de fusion: 80…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012597
Numéro CAS: 4229-44-1
EINECS: 224-181-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité