4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12798-1G OR12798-500MG OR12798-100MG
APOSOR12798-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR12798-1G APOSOR12798-500MG APOSOR12798-100MG
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 63843-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité