3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173812
Numéro CAS: 175277-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité