1-Phénylbutane-1,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Phénylbutane-1,3-dione
1-Phénylbutane-1,3-dione
Formule: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008786
Numéro CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité