3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
OR1283-10G OR1283-25G OR1283-5G
APOSOR1283-10GEA 77 EUR InStock
APOSOR1283-10G APOSOR1283-25G APOSOR1283-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051657
Numéro CAS: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité