3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1284-25G OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-25GEA 720 EUR InStock
APOSOR1284-25G APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₆H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 90 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052555
Numéro CAS: 31301-45-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité