4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR12853-1GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR12853-1G APOSOR12853-250MG
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03413657
Numéro CAS: 43078-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité