Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate HCl
OR12915-5G OR12915-25G
APOSOR12915-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12915-5G APOSOR12915-25G
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193,63 g/mol
Point de fusion: 173 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012769
Numéro CAS: 71486-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité