7-Chloro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR12937-1GEA 403 EUR InStock
APOSOR12937-1G APOSOR12937-5G APOSOR12937-250MG
7-Chloro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
7-Chloro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038575
Numéro CAS: 17556-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité