Acide 3-(3-chlorophényl)propionique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13022-25G OR13022-5G
APOSOR13022-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR13022-25G APOSOR13022-5G
Acide 3-(3-chlorophényl)propionique
Acide 3-(3-chlorophényl)propionique
Formule: C₉H₉ClO₂
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310801
Numéro CAS: 21640-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité