4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
OR13027-25G OR13027-10G
APOSOR13027-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR13027-25G APOSOR13027-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012864
Numéro CAS: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité