Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13029-25GEA 123 EUR InStock
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique 99%
Acide (4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004350
Numéro CAS: 306-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité