Picolinamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Point de fusion: 145…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052271
Numéro CAS: 51285-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité